Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados de brida plana DURAN™, brida con ranura
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
- Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
- Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
- Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Presión máxima de 0,5 bar |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aparatos de filtro tipo Witt; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; solo caliente vasos de precipitados de brida plana en baños de agua o aceite. A la temperatura de uso máxima de 250 °C y la presión de funcionamiento máxima, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no debe superar los 30 °C |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | DN 120 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 250 °C |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |