Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, con junta esmerilada estándar
Código de producto. 15271879 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
15271879 1000 ml NS 24/29 paquete de 10
11726193 50 ml NS 29/32 paquete de 10
11746193 250 ml NS 29/32 10 PCS
11756193 500 ml NS 29/32 paquete de 10
11726203 1000 ml NS 29/32 paquete de 10
11736203 2000 ml NS 29/32 paquete de 10
11736193 100 ml NS 29/32 paquete de 10
15251879 250 ml NS 24/29 paquete de 10
15231879 100 ml NS 19/26 paquete de 10
15241879 100 ml NS 24/29 paquete de 10
15261879 500 ml NS 24/29 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15271879 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241715404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    353.30€ / paquete de 10
    Ahorro 19.70€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Los matraces de fondo plano son adecuados para trabajos sin presión. Debido a la junta esmerilada estándar, los émbolos se pueden conectar a otros componentes de la junta esmerilada o cerrar con conectores de junta esmerilada.
Los matraces de fondo plano son una variante de forma de los matraces redondos y tienen un fondo aplanado en el que se pueden colocar. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, como columnas, termómetros, embudos de goteo, conectores de junta esmerilada, etc. Debido a su forma, los pistones permanentes solo son adecuados para trabajos sin presión.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
  • La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 131 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de dilución; calentamiento; tamaños de volumen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) y 2000 ml (NS 29/32) no se ajustan a la norma DIN ISO
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Sin tamaño DIN/ISO
Junta cónica estándar NS 24/29
Esterilizables en autoclave Autoclavable