Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo plano DURAN™, cuello estrecho, con reborde
Código de producto. 10129920 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
2000 ml
250 ml
3000 ml
4000 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
6000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10129920 3000 ml cada uno
11758001 50 ml 10 PCS
11728021 100 ml paquete de 10
11750744 250 ml paquete de 10
11760744 500 ml paquete de 10
11770744 1000 ml paquete de 10
11780744 2000 ml paquete de 10
10363791 4000 ml cada uno
10139920 5000 ml cada uno
10373791 6000 ml cada uno
10603341 10.000 mL cada uno
11 options
Código de producto. 10129920
Marca: DWK Life Sciences 217116809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte.
Los vasos abdominales se denominan matraces en el laboratorio y, además de los vasos de precipitados, son otros vasos de aplicación universal. Se utilizan, por ejemplo, para la destilación o para calentar líquidos. Los matraces están disponibles en varios diseños: cuello estrecho y ancho, con o sin junta esmerilada, como matraz de fondo redondo o plano. En función de la aplicación, se selecciona el matraz necesario con sus componentes específicos.
  • La base plana significa que los matraces se pueden colocar sin un anillo de soporte
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 185 mm
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Calefacción; tamaños 20 000, 3000 y 5000 ml de tamaño ISO no DIN
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto Sin tamaño DIN/ISO
Esterilizables en autoclave Autoclavable