Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de fondo plano con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10684382
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10684382 50 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10684382 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03011928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    126.90€ / paquete de 10
    Ahorro 68.10€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Para la recogida, mezcla y medición de líquidos y medios de cultivo. Los matraces de fondo plano con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta cónica estándar Tamaño de conector hembra NS 19/26
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 51 mm