Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de fondo plano con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10333041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10333041 500 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10333041 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03012958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    258.80€ / paquete de 10
    Ahorro 115.20€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Para la recogida, mezcla y medición de líquidos y medios de cultivo. Los matraces de fondo plano con unión cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta cónica estándar Tamaño de conector hembra NS 29/32
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 105 mm