Learn More
DWK Life Sciences Matraz Kjeldahl DURAN™
Código de producto. 15221669 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15221669 500 ml paquete de 10
11737981 750 ml paquete de 10
11717971 100 ml paquete de 10
11727971 250 ml paquete de 10
15231669 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15221669 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212314404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    287.70€ / paquete de 10
    Ahorro 8.30€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para la determinación de nitrógeno.
Los matraces Kjeldahl DURAN™ se ven sometidos a tensiones químicas y físicas extremas. Por lo tanto, el grosor de la pared no debe ser demasiado grueso para evitar el sobrecalentamiento, que puede provocar la rotura debido a las tensiones restantes (permanentes), por un lado, y no demasiado delgado debido a la notable eliminación de vidrio en el medio alcalino, por el otro. Para ofrecer al usuario el compromiso más seguro posible teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas, el grosor de las paredes del cuerpo de los matraces Kjeldahl DURAN™ ha de ser de 1-2 mm.
  • Grosor de pared adaptado a la aplicación (se tiene en cuenta la eliminación de vidrio por medio alcalino)
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 101 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación de nitrógeno
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable