Learn More
- Home
- Products
- Embudos
- Embudos de filtración
- DWK Life Sciences Embudos de filtración DURAN™
DWK Life Sciences Embudos de filtración DURAN™
Código de producto. 10241701 Tienda DWK Life Sciences Productos| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Porosidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10241701 | 75 ml | 1 | cada uno |
| 10517911 | 75 ml | 2 | cada uno |
| 10684931 | 75 ml | 3 | cada uno |
| 10778511 | 75 ml | 4 | 1 PCS |
| 10048060 | 125 ml | 1 | cada uno |
| 10568481 | 125 ml | 3 | 1 PCS |
| 10242131 | 125 ml | 4 | 1 PCS |
| 10508291 | 4000 ml | 3 | cada uno |
| 10706981 | 50 ml | 1 | cada uno |
| 10028000 | 50 ml | 2 | cada uno |
| 10747171 | 50 ml | 3 | 1 PCS |
| 10424461 | 50 ml | 4 | 1 PCS |
| 10304021 | 50 ml | 5 | cada uno |
| 10675311 | 75 ml | 5 | cada uno |
| 10303401 | 125 ml | 2 | cada uno |
| 10242181 | 125 ml | 5 | cada uno |
| 10403331 | 500 ml | 1 | cada uno |
| 10057940 | 500 ml | 2 | cada uno |
| 10313011 | 500 ml | 3 | 1 PCS |
| 10570202 | 500 ml | 4 | 1 PCS |
| 10494451 | 500 ml | 5 | cada uno |
| 10291931 | 4000 ml | 1 | cada uno |
| 10068090 | 4000 ml | 2 | cada uno |
| 10787931 | 1000 ml | 4 | 1 PCS |
| 10068030 | 1000 ml | 1 | cada uno |
| 10652941 | 1000 ml | 2 | cada uno |
| 10653131 | 1000 ml | 3 | 1 PCS |
| 10614481 | 4000 ml | 4 | cada uno |
| 10613711 | 1000 ml | 5 | cada uno |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28507" para aplicar la oferta.
Description
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz de poro grande integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es apto para filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar en la filtración en vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 56 mm |
| Capacidad (métrico) | 75 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración fina; filtración fina; filtración a presión reducida; filtración |
| Diámetro del disco (métrico) | 45 mm |
| Porosidad | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.