Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™ con condensador Allihn
Código de producto. 10624012
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10624012 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10624012 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05365037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    241.37€ / paquete de 1
    Ahorro 92.63€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Condensador Allihn
Tipo de producto Extractor
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio Duran
Incluye Condensador Allihn
Para utilizar con (aplicación) Para la extracción de sólidos con disolventes
Tamaño de rosca GL 14