Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™
Código de producto. 11806194
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11806194 250 mL cada uno
10587321 1000 mL cada uno
10615051 100 mL cada uno
10652361 200 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11806194 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05360049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    271.51€ / paquete de 1
    Ahorro 64.49€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Condensador Dimroth
Tipo de producto Extractor
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran
Incluye Condensador Dimroth
Para utilizar con (aplicación) Para la extracción de sólidos con disolventes
Tamaño de rosca GL 14