Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de extracción según Soxhlet
Código de producto. 10251741
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
70 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10251741 250 mL cada uno
10740612 100 mL cada uno
10700612 30 mL cada uno
10392951 150 mL cada uno
10662361 70 mL cada uno
10343051 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10251741 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05395149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    66.60€ / paquete de 1
    Ahorro 62.40€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Para la extracción de líquidos con disolventes ligeros específicos. Los cabezales de extractor según Soxhlet de Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Según DIN 12602 y Soxhlet
  • Con cono NS 29/32
  • Disponible con/sin llave de paso NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal extractor
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran
Certificaciones/conformidad DIN 12602