Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Aparato de extracción con condensador Dimroth
Descripción
- Con motivos estándar
- Tamaño de la junta del matraz 29/32, tamaño de la junta del condensador 34/35
- Los tamaños de las juntas y la capacidad de los extractores están marcados de forma duradera
- Consta de extractor, refrigerante Dimroth y matraz de fondo redondo.
- Capacidad del matraz de 100 ml, capacidad de extracción de 70 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aparato de extracción Soxhlet |
| Capacidad (métrico) | 100 ml (matraz), 70 ml (extractor) |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Condensador de la junta cónica estándar | 34/35 |
| Matraz de la junta cónica estándar | 29/32 |