Learn More
DWK Life Sciences Matraz de evaporación DURAN™, con junta esmerilada estándar, forma de pera
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los matraces de evaporación son una variante de los matraces redondos y tienen forma de pera. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, por ejemplo, el evaporador giratorio. Gracias a su forma, los matraces de evaporación permiten una gran superficie líquida uniforme, lo que los hace especialmente adecuados para la evaporación de disolventes.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Forma de pera
Spécification
Spécification
| Descripción | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaporación de líquidos; calentamiento; adecuado para baños de calor y mantas calefactoras; mezcla de varios componentes; matraz de evaporador giratorio, adecuado para todos los evaporadores giratorios estándar; concentración de soluciones |
| Cantidad | 10/paq. |
| Volumen (métrico) | 250 mL |
| Diámetro (métrico) | 81 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.