Learn More
DWK Life Sciences Matraz de evaporación DURAN™, con junta esmerilada estándar, forma de pera
Código de producto. 15241859 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15241859 100 mL paquete de 10
15251859 250 mL paquete de 10
15261859 500 mL paquete de 10
15271859 1000 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15241859 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241202707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    339.40€ / paquete de 10
    Ahorro 57.60€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los matraces de evaporación son especialmente adecuados para evaporar líquidos o disolventes.
Los matraces de evaporación son una variante de los matraces redondos y tienen forma de pera. La junta esmerilada estándar permite una conexión precisa con otros componentes de la junta esmerilada, por ejemplo, el evaporador giratorio. Gracias a su forma, los matraces de evaporación permiten una gran superficie líquida uniforme, lo que los hace especialmente adecuados para la evaporación de disolventes.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Forma de pera
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Evaporación de líquidos; calentamiento; adecuado para baños de calor y mantas calefactoras; mezcla de varios componentes; matraz de evaporador giratorio, adecuado para todos los evaporadores giratorios estándar; concentración de soluciones
Cantidad 10/paq.
Volumen (métrico) 100 mL
Diámetro (métrico) 60 mm