Learn More
DWK Life Sciences Platos de evaporación con boquilla DURAN™
Código de producto. 11746223 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
45 ml
60 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
1500 ml
2500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11746223 15 ml paquete de 10
11756223 45 ml paquete de 10
11766223 60 ml paquete de 10
11776223 90 ml 10 PCS
11786223 170 ml 10 PCS
11796223 320 ml paquete de 10
11706233 600 ml paquete de 10
11707018 1500 ml paquete de 10
11717018 2500 ml paquete de 10
9 options
Código de producto. 11746223
Marca: DWK Life Sciences 213013202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma amplia y abierta del plato de evaporación crea una gran superficie líquida que favorece la evaporación del exceso de disolventes.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
  • Cerámica esmaltada blanca de alta resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Sin zona para etiquetado
Para utilizar con (aplicación) Evaporación de líquidos; preparación de soluciones concentradas; prevención de la condensación de disolventes en las paredes de vidrio; tamaños 25, 30, 35 y 45 ml sin campo de etiquetado
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm