Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada
Código de producto. 10434061
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 mL
300 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
NS19/26
NS29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10434061 500 ml NS29/32 paquete de 10
15340895 1000 ml NS29/32 10 PCS
12034098 100 ml NS19/26 paquete de 10
10662351 100 ml NS29/32 paquete de 10
15390885 200 ml NS29/32 10 PCS
10741434 250 mL NS29/32 paquete de 10
11965976 300 ml NS29/32 10 PCS
11955976 500 ml NS29/32 1 PCS
10533831 50 ml NS19/26 paquete de 10
12163991 50 ml NS29/32 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10434061 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03022958
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la mezcla, el vertido y el almacenamiento de forma segura y sencilla de productos químicos en el laboratorio. Los matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN&trade
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con escala (volumen aprox./ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vidrio
Incluye Con escala (volumen/ml aproximado), con etiqueta de inscripción
Junta cónica estándar NS29/32
Diámetro exterior (métrico) 105 mm