Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de cristal Erlenmeyer, cuello ancho
Código de producto. 11722202 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11722202 300 ml paquete de 10
11772182 25 ml 10 PCS
11782182 50 ml 10 PCS
11792182 100 ml 10 PCS
11702202 200 ml 10 PCS
11712202 250 ml 10 PCS
11732202 500 ml paquete de 10
11742202 1000 ml paquete de 10
11752202 2000 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11722202 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212263903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    96.92€ / paquete de 10
    Ahorro 21.08€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • Cumple con la norma DIN ISO 24450
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza.
  • Fácil mezcla gracias a su forma cónica.
  • Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
  • Cerámica blanca cocida de alta resistencia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Tamaño EN ISO no DIN
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 87 mm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN
Altura (métrico) 156 mm
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Superficie de escritura Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Tratamiento de superficie Ninguno