Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala
Código de producto. 10439922 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10439922 50 ml cada uno
10233361 100 ml cada uno
10060131 500 ml cada uno
10408582 250 ml cada uno
10101551 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10439922 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241221704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    107.98€ / paquete de 1
    Ahorro 7.02€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
El embudo de goteo permite una adición dosificada de soluciones.
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo.
  • Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
  • Se puede ajustar la velocidad de suministro
  • Cilíndrico con escala
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 9 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Borosilicato 3.3, Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido
Graduaciones 1 ml
Cantidad 1 unidad