Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo.
- Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 9 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido |
| Graduaciones | 2 ml |
| Cantidad | 1 unidad |