Learn More
Beschreibung
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo.
- Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 10 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido |
| Graduaciones | 10 ml |
| Cantidad | 1 unidad |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?