Learn More
DWK Life Sciences™ Tapa de desecador DURAN™, con tubo especial
Código de producto. 10116860 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
DN 150
DN 250
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10116860 DN 250 cada uno
10673592 DN 150 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10116860 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 244306604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    148.18€ / paquete de 1
    Ahorro 30.82€
    17% Descuento
En stock
La tapa de desecador se utiliza para cubrir o sellar la base del desecador.
El desecador DURAN™ es un recipiente de laboratorio adecuado para el vacío con tapa esmerilada que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojado de la tapa, debe engrasarse bien la superficie de molienda del desecador, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. Todos los desecadores DURAN™ son resistentes al vacío, es decir, pueden utilizarse hasta el máximo vacío posible técnicamente.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Adecuada para todo tipo de bases
  • Tipo WERTEX con tubo especial (junta esmerilada estándar 24/29) con brida de anillo ranurado
Especificaciones
Descripción DN 250
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío