Learn More
DWK Life Sciences™ Desecador DURAN™, con brida plana, sin conexión y con tapa de tirador
Código de producto. 10549821 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10549821 DN 150 cada uno
10199080 DN 200 cada uno
10343241 DN 250 cada uno
10007770 DN 300 cada uno
10539821 DN 100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10549821 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 247815702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    171.80€ / paquete de 1
    Ahorro 35.20€
    17% Descuento
En stock
El desecador se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos.
El DURAN™ El desecador es un recipiente de laboratorio apto para vacío, con tapa esmerilada, que se utiliza para almacenar sustancias sensibles a la humedad y para secar productos húmedos. Separado por una placa de tamiz (de metal o porcelana), se introduce un agente secante en la parte inferior de la base del desecador, que une la humedad de la sustancia que se va a secar, colocada en la placa de tamiz. Para acelerar el proceso de secado, se puede conectar vacío si es necesario, ya que el líquido se evaporará más rápido debido a una presión más baja del desecador. El vacío se aplica a través de una conexión de válvula de cierre. Para facilitar el aflojamiento de la tapa, la superficie de molienda del desecador debe estar bien engrasada, ya que después de la evacuación la tapa se presiona sobre la parte inferior. DURAN™ Los desecadores son resistentes al vacío, es decir, se pueden utilizar hasta el vacío máximo técnicamente posible.
  • Gracias al gran espesor de pared de los recipientes y al mecanizado preciso de las juntas esmeriladas herméticas en la tapa y la base, es posible el almacenamiento al vacío. – incluso durante períodos extremadamente largos
  • Para acelerar el proceso de secado, se puede aplicar un vacío a través de la llave de paso
  • Adecuado para vacío completo (0 mbar)
  • Las piezas de repuesto, como tapas, bases, llaves de paso y tapones, pueden intercambiarse según sea necesario (cúmplase DN)
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la eliminación de la humedad de los sólidos, el almacenamiento de materiales sensibles a la humedad durante periodos prolongados, las aplicaciones que requieren desecación por vacío, el secado de materiales y el trabajo seguro en condiciones de vacío
Incluye 1/Paq.
Tamaño DN 150