Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo DURAN™ con reborde plano para casquetes Kapsenberg
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Los tubos de cultivo DURAN™ originales se distinguen por su distribución uniforme del grosor de la pared y por presentar una mínima expansión térmica, que da como resultado una alta resistencia a los cambios de temperatura. Por lo tanto, son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
- El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | De 1,0 a 1,2 mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con | Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos |
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |