Descripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los frascos para cultivos tienen fondos con grandes superficies que son lo más planos posible, de modo que el grosor de la capa del medio tenga una altura uniforme.
- Disponible con borde con reborde o cuello recto para casquetes metálicos
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido |
| Incluye | Con reborde |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 1Each |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |