Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo DURAN™, tipo Fernbach, forma cónica
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La microbiología es un área importante de la biología y la medicina y se dedica al estudio de los microorganismos (bacterias, hongos, protozoos o virus) y sus hábitats y condiciones de vida. Para este propósito, es esencial producir medios de cultivo puros, en los cuales puedan crecer los respectivos microorganismos. Una radiación de los medios con luz IR o UV puede acelerar el crecimiento de los cultivos. Los matraces de cultivo tienen grandes superficies de fondo. Deben ser lo más planas posible para que el grosor de la capa del medio sea uniformemente alto.
- Debido a la superficie plana y grande del suelo, la capa cubierta de microorganismos puede crecer de forma uniforme
- La gran superficie líquida asegura una mejor aireación y, por tanto, un crecimiento más rápido de los microorganismos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 200 mm |
| Capacidad (métrico) | 1800 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; preparación de cultivos; cultivo líquido |
| N.° por paquete | 2/Paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |