Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Matraces volumétricos con certificación de conformidad
Descripción
- Graduación azul fusionada.
- Disponible con certificado de rendimiento individual, USP certificado de lote o DAkkS certificado de calibración
- Fabricado a partir de DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, DAkkS |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Junta cónica estándar | Junta 24/29 |
| Tolerancia | 0.4 mL |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón |