Learn More
DWK Life Sciences Condensador de destilado en espiral DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. 10528821 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10528821 NS 24/29 cada uno
10080011 NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10528821 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242537105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    108.86€ / paquete de 1
    Ahorro 14.14€
    11% Descuento
En stock
El condensador de la bobina sirve para destilar una mezcla de reacción o para enfriar un condensado.
Típico del condensador de bobina es su tubo vertical espiral, que se encuentra en una camisa y por lo tanto lavado alrededor por el medio de refrigeración (a diferencia del refrigerador Dimroth). Debido a este flujo de condensado, el rendimiento de condensación es muy bajo a pesar de que la sección de refrigeración es muy larga. Por lo tanto, este tipo de condensador se utiliza normalmente como condensador adicional posterior y no como condensador de destilación independiente. Debido al mejor drenaje del condensado en el tubo vertical corrugado, el condensador debe instalarse en posición vertical.
  • Normalmente se utiliza como un refrigerador adicional posterior debido a la larga sección de refrigeración
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de condensados; condensador de producto para separaciones de destilados; destilación
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 24/29
Material Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona