Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B DURAN™ con graduación negra
Código de producto. 13117969
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Llaves de paso:
Recto
Válvula recta
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso unitSize
13117969 25 ml Recto paquete de 2
13127969 50 ml Recto paquete de 2
13147969 25 ml Válvula recta paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13117969 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3100170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio.
  • Vidrio transparente
  • Línea corta
  • Con graduación en negro
  • Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Graduaciones 0,05 ml
Altura (métrico) Longitud de la escala: 500 mm
Báscula Negro
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,045 ml
Tipo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385