Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Buretas automáticas clase B con graduaciones blancas y llave de paso de válvula lateral de PTFE
Código de producto. 10588201
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Incluye:
Franja Schellbach, sin frasco
Sin frasco
Llaves de paso:
Lateral
Lateral con válvula intermedia
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Llaves de paso unitSize
10588201 10 mL Sin frasco Lateral con válvula intermedia cada uno
10614542 10 mL Franja Schellbach, sin frasco Lateral cada uno
10578201 25 mL Sin frasco Lateral con válvula intermedia cada uno
10602052 50 mL Sin frasco Lateral con válvula intermedia cada uno
10548771 50 mL Franja Schellbach, sin frasco Lateral cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10588201 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 352036060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
  • Sedimento
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 38
Especificaciones
Tipo de tapón Llave de paso lateral
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0.02 mL
Incluye Sin frasco
Báscula Blanco
Llaves de paso Lateral con válvula intermedia
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385