Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas de clase B DURAN™ con graduaciones blancas y llave de paso lateral de vidrio
Código de producto. 10345371
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
10 mL
25 mL
50 mL
Incluye:
Franja Schellbach, sin frasco
Sin frasco, sin franja
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10345371 10 mL Sin frasco, sin franja cada uno
10684152 10 ml Franja Schellbach, sin frasco cada uno
10223581 25 mL Sin frasco, sin franja cada uno
10131001 25 mL Franja Schellbach, sin frasco cada uno
10548581 50 mL Sin frasco, sin franja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10345371 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 352016060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
  • Sedimento
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 38
Especificaciones
Tipo de tapón Llave de paso lateral
Color Marrón
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0.02 mL
Incluye Sin frasco, sin franja
Báscula Blanco
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385