Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Código de producto. 13138009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Llaves de paso:
Lateral
Recto
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Material de la llave de paso Tamaño de la unidad
13138009 2 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13168009 2 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13148009 5 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13178009 5 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13118009 5 ml Recto Vidrio paquete de 2
13158009 10 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13188009 10 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13128009 10 ml Recto Vidrio paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13138009 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3310140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    358.00€ / paquete de 2
    Ahorro 89.00€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Schellbach
  • Patrón de Bang
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Base de soporte
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Bang, graduación del anillo de punto principal, tiras Schellbach y toma
Material del enchufe De vidrio
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Tipo Microbureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385