Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS DURAN™, graduaciones de color azul
Código de producto. 13118009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Llaves de paso:
Lateral
Recto
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Material de la llave de paso unitSize
13118009 5 ml Recto Vidrio paquete de 2
13138009 2 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13168009 2 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13148009 5 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13178009 5 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13158009 10 ml Lateral Vidrio paquete de 2
13188009 10 ml Lateral Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13128009 10 ml Recto Vidrio paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13118009 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3300152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Schellbach
  • Patrón de Bang
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Base de soporte
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Bang, tiras Schellbach
Material del enchufe De vidrio
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Tipo Microbureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385