Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS DURAN™ con graduaciones de color blanco
Código de producto. 13197979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Material de la llave de paso:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material de la llave de paso Tamaño de la unidad
13197979 10 ml Vidrio paquete de 2
13127989 10 ml Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 2
13107989 25 ml Vidrio paquete de 2
13117989 50 ml Vidrio paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13197979 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3150160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    242.00€ / paquete de 2
    Ahorro 33.00€
    12% Descuento
En stock
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Fabricadas con tubos de vidrio duradero DURAN™.
  • Vidrio ámbar
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso recta
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Altura (métrico) Longitud de la escala: 500 mm
Báscula Blanco
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385