Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Clase AS Buretas automáticas graduaciones blancas
Código de producto. 10788421
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Incluye:
Sin frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10788421 25 mL Sin frasco cada uno
10009690 10 mL Sin frasco cada uno
10438942 50 mL Sin frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10788421 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 355037060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
  • Sedimento
  • Con graduación blanca
  • Vidrio ámbar
  • Según DIN EN ISO 385
Especificaciones
Color Marrón
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 500 mm
Material De vidrio
Graduaciones 0.05 mL
Incluye Sin frasco
Báscula Blanco
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385