Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Clase AS Buretas automáticas graduaciones blancas
Descripción
- Sedimento
- Con graduación blanca
- Vidrio ámbar
- Según DIN EN ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Incluye | Sin frasco |
| Báscula | Blanco |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Mostrar más |