Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Clase AS Buretas automáticas con graduaciones azules y llave de paso lateral con husillo de PTFE
Código de producto. 10161481
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10161481 10 mL cada uno
10739581 25 mL cada uno
10029750 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10161481 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 344036060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
  • Aparatos de titulación
  • Sedimento
  • Clase AS, DURAN™
  • Graduaciones en azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
Especificaciones
Tipo de tapón Llave de paso lateral
Capacidad (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 500 mm
Material DURAN
Graduaciones 0.02 mL
Altura (métrico) Longitud de la escala: 500 mm
Incluye Sin frasco
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385