Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía capilar DURAN™, completa con llave SBW-J
Tienda DWK Life Sciences ProductosBeschreibung
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones roscados de válvula son la forma más común de los grifos de cierre esmerilados. El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado con tapón de la válvula SBW-J
- El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Spezifikation
Spezifikation
| Calibre de tapón | 2 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3), SBW-J, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 12.5 |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?