missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Llave de paso para bureta DURAN™, recta, completa con llave SBW-J

Código de producto. 15854708 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15854708 2 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15854708 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286408002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la fijación a buretas.

Los grifos para bureta rectos DURAN™ se completan con los tapones de grifo roscados para la fijación a buretas con puntas sin calibrar.

  • Manguito de grifo para bureta recto con tapón SBW-J
  • Punta sin calibrar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibre de tapón 2 mm
Diámetro (métrico) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato (3.3), SBW-J, polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tamaño del tapón NS 12.5
Anchura (métrico) 1,5 mm
N.° por paquete 50/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para la fijación a buretas
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.