Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para bureta DURAN™, recta, completa con llave de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los grifos para bureta rectos DURAN™ se completan con el tapón de PTFE para la fijación a buretas con puntas sin calibrar.
- Manguito de grifo para bureta recta con tapón de PTFE
- Punta sin calibrar
- Trabajo sin grasa
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2 mm |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 12.5 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la fijación a buretas |