Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso para bureta DURAN™, entrada lateral, perforada y esmerilada, con dispositivo de retención de tres piezas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Tapón de grifo de bureta Lateral DURAN™ con cierre de grifo de 3 piezas y punta calibrada (Øi de 0,80 a 0,85 mm).
- Para la salida lateral de la bureta, por ejemplo, para buretas automáticas
- Llave de paso de bureta con punta calibrada (Øi de 0,80 a 0,85 mm) para un trabajo preciso
- Tapón para grifo esmerilado, con cierre de seguridad de grifo de 3 piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño del tapón | NS 12.5 |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |