Learn More
DWK Life Sciences Bureta de clase AS DURAN™, con tira Schellbach y llave de PTFE
Código de producto. 11659968 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11659968 10 ml paquete de 2
11669968 25 ml paquete de 2
11679968 50 ml 2 PCS
12866403 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11659968 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243302702
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción.
Las buretas originales DURAN™ están hechas de vidrio borosilicato 3.3 altamente resistente a productos químicos. Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • Graduaciones con anillos circulares
  • La cantidad de líquido necesaria para la valoración, que se desconoce de antemano, se puede leer con precisión una vez finalizada la reacción.
  • Con tira Schellbach
  • Gracias a la escala precisa son ideales para la valoración.
  • La cantidad de líquido liberado puede tomarse exactamente de la balanza, ya que la adhesión del líquido al vidrio se tiene en cuenta en la calibración.
  • A diferencia de las llaves de vidrio, no es necesario engrasar las llaves de PTFE, lo que facilita el trabajo en el laboratorio.
  • Con llave de paso esmerilada estándar recta
  • Tiempo de espera de 30 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Valoración; medición volumétrica; análisis de medición
Incluye Paquete de 2
Tolerancia ±0,02 ml