Learn More
DWK Life Sciences Bureta de clase A DURAN™, con tira Schellbach y llave de vidrio
Código de producto. 30215946 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30215946 100 ml paquete de 2
15261929 25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30215946 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 243293906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    249.66€ / paquete de 2
    Ahorro 31.34€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción.
El original DURAN™ Las buretas están hechas de vidrio de borosilicato 3.3 altamente resistente a los productos químicos. Su escalado preciso las hace especialmente adecuadas para fines titrimétricos. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, pero previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión una vez completada la reacción. Se realiza un ajuste para drenar (Ex) para una temperatura de °referencia de +20 C. Esto significa que las cantidades se pueden tomar exactamente según la escala, ya que la adhesión del líquido al vidrio se tuvo en cuenta durante la calibración. Las tolerancias para el volumen corresponden a los límites de error de ISO y DIN. DURAN™ Las buretas están disponibles con llaves de vidrio o PTFE. A diferencia de las llaves de vidrio, las llaves de PTFE no tienen que engrasarse, lo que simplifica el trabajo en el laboratorio.
  • La calibración se basa en el volumen vertido (Ex) a una temperatura de referencia °de + 20 C.
  • Con graduaciones en anillo circular.
  • La cantidad de líquido necesaria para la titulación, que se desconoce de antemano, se puede leer con precisión una vez que se completa la reacción.
  • Con Schellbach raya
  • Las tolerancias del contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
  • Tiempo de espera: 30 segundos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Valoración; medición volumétrica; análisis de medición
Incluye Paquete de 2
Tolerancia ±0,1 ml