Learn More
DWK Life Sciences Bureta de clase A DURAN™, con tira Schellbach y llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las buretas originales DURAN™ están hechas de vidrio borosilicato 3.3 altamente resistente a productos químicos. Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio.
- La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
- Graduaciones con anillos circulares
- La cantidad de líquido necesaria para la valoración, que se desconoce de antemano, se puede leer con precisión una vez finalizada la reacción.
- Con tira Schellbach
- Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
- Tiempo de espera: 30 segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Valoración; medición volumétrica; análisis de medición |
| Incluye | Paquete de 2 |
| Tolerancia | ±0,03 ml |