Learn More
DWK Life Sciences Condensador de bulbo DURAN™, (condensador Allihn), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El condensador de bulbo es similar al condensador Liebig. Su tubo vertical interno presenta constricción a distancias iguales, creando la forma esférica típica que le da su nombre. Debido a esta forma, la superficie de refrigeración es más grande que la del condensador Liebig y genera una mayor turbulencia de vapor.
- El condensador de bulbo tiene una mayor superficie de refrigeración que el condensador Liebig y, por tanto, mayor capacidad de refrigeración
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; producto y condensador de reflujo; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona |
| Tipo | Tamaño no DIN |