Learn More
DWK Life Sciences Condensador de bulbo DURAN™, (condensador Allihn), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. 10243651 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10243651 NS 29/32 400 mm 1 PCS
10498382 NS 24/29 250 mm 1 PCS
10243411 NS 29/32 400 mm cada uno
10345011 NS 24/29 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10243651 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242528203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    94.96€ / paquete de 1
    Ahorro 13.04€
    12% Descuento
En stock
El condensador de bulbo es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción y se utiliza generalmente como condensador de reflujo.
El condensador de bulbo es similar al condensador Liebig. Su tubo vertical interno presenta constricción a distancias iguales, creando la forma esférica típica que le da su nombre. Debido a esta forma, la superficie de refrigeración es más grande que la del condensador Liebig y genera una mayor turbulencia de vapor.
  • El condensador de bulbo tiene una mayor superficie de refrigeración que el condensador Liebig y, por tanto, mayor capacidad de refrigeración
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensador de reflujo para condensación y retroalimentación del vapor (disolvente) a la mezcla de reacción; destilación; producto y condensador de reflujo; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona
Tipo Tamaño no DIN