Learn More
DWK Life Sciences Embudo Buechner DURAN ™, Soporte para tamiz ranurado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- El soporte para tamiz ranurado sirve como soporte para filtros de membrana y papel.
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 106 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración |
| Diámetro del disco (métrico) | 95 mm |
| Cantidad | 1 unidad |