Descripción
Embudo para cabezal de embudo de filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Descripción | Tamaño de rosca: 54 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración |
| Para utilizar con (equipo) | Para cabezal de embudo de filtro |
| Tipo de producto | Embudo |