Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Con cuello lateral en un ángulo de 20°
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad<
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN |
| Capacidad (métrico) | 24 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Junta de toma | 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central |
| Forma del fondo | Redondo |