Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10204481
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
NS29/NS14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10204481 250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10602662 1000 mL 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
12633790 100 ml 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central 1 PCS
10332611 100 ml 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10070281 100 ml 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10372751 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10481083 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10284521 250 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10382751 500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10388839 50 mL NS29/NS14 cada uno
10139120 500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10772512 24 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
10624271 50 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
10181991 500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10204481 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03214249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    44.11€ / paquete de 1
    Ahorro 18.89€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de dos cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado c
  • Conforme a DIN 12394
  • Con cuello lateral en un ángulo de 20°
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad<
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta de toma 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Redondo