Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Código de producto. 10720992
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
100 mL
250 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10720992 10 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central cada uno
10413121 1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10102001 1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central cada uno
10599421 100 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10662852 2000 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10070331 2000 mL 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central cada uno
10612931 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10325831 100 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10344931 250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10261311 4 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central cada uno
10422931 500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10519961 500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10578081 6 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central cada uno
10273151 500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10720992 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03305488
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Lenz Laborglasinstrumente™ Los matraces de fondo redondo de tres bocas y cuellos laterales paralelos están fabricados con materiales duraderos. DURAN™ vidrio de borosilicato.
  • Conforme a DIN 12392
  • Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta de toma 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
Forma del fondo Redondo