Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Junta de toma | 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central |
| Forma del fondo | Redondo |